Principaux documents
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylacetyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Densité
1.573 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable