Principaux documents
740357
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Cyanophenethylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
211-216 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCC1=CC=C(C#N)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H10N2.ClH/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
LTYHPCKZVFOVCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable