739553
Poly(styrene-block-methyl methacrylate)
average Mn 32,000, block ratio of 2:1
Synonyme(s) :
PS-PMMA, block copolymer, Poly(b-methyl methacrylate-polystyrene), PS-block-PMMA, PS-PMMA
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000 (PMMA)
average Mn 22,000 (polystyrene)
average Mn 32,000
Température de transition
Tm 351-356 °C
Mw/Mn
<1.2
InChI
1S/C8H8.C5H8O2/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)5(6)7-3/h2-7H,1H2;1H2,2-3H3
Clé InChI
ADFPJHOAARPYLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable