Key Documents
738972
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-5-bromo-6-chloropyridine, 5-Bromo-6-chloro-3-pyridinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BrClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
118-123 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
Clé InChI
ISKBXMMELYRESC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable