Documents
738808
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
Poids moléculaire :
201.67
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1+1D3;
Clé InChI
JXXCENBLGFBQJM-KYCFRIEYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable