Documents
738085
Sigma-Aldrich
Isophorone-2,4,4,6,6-d5
97 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9D5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Pf
-8 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C(C)C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i4D,5D2,6D2
Clé InChI
HJOVHMDZYOCNQW-FIFBNPHPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.0 °C - closed cup