Principaux documents
737852
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluorosilicate hexahydrate
99.995% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
NiSiF6 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.86
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.995% trace metals basis
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.Ni.6H2O/c1-7(2,3,4,5)6;;;;;;;/h;;6*1H2/q-2;+2;;;;;;
Clé InChI
DRKXNSFDNAORRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shrivastava, K.N.
Chemical Physics Letters, 20, 106-106 (1973)
Pryce, M.H.L.; Agnetta, G.; Carofano, T.; Palma-Vittorelli, M.B.; Palma, M.U.
Philosophical Magazine, 10, 477-477 (1964)
Wang, H.Q.; Kuang, X.-Y.; Li, H.-F.; Mao, A.-J.
J. Alloy Compounds, 468, 1-6 (2009)