Documents
735604
Sigma-Aldrich
1-Ethylcyclopentanol
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454
Densité
0.909 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC1(O)CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
LPCWIFPJLFCXRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.9 °F
Point d'éclair (°C)
49.4 °C