Key Documents
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
Synonyme(s) :
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
76-81 °C
Chaîne SMILES 
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Clé InChI
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable