Documents
734497
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-6-iodopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClINO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
141-145 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(I)nc1Cl
InChI
1S/C5H3ClINO/c6-5-3(9)1-2-4(7)8-5/h1-2,9H
Clé InChI
WQSIHSWWVYQVPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable