Principaux documents
734195
Sigma-Aldrich
4-Fluoroisoindoline hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8FN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
191-196 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
Clé InChI
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable