Documents
73309
Sigma-Aldrich
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-pyridyl)butyric acid, Fmoc-4-(3-pyridyl)-D-β-homoalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22N2O4/c27-23(28)13-17(12-16-6-5-11-25-14-16)26-24(29)30-15-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-11,14,17,22H,12-13,15H2,(H,26,29)(H,27,28)/t17-/m1/s1
Clé InChI
QBMDHZYUTBFELW-QGZVFWFLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable