Documents
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
Synonyme(s) :
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5FIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
38-42 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable