73031
Boc-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-22(29)25-19(20(26)27)12-24-21(28)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
Clé InChI
MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable