Documents
728853
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
83-89 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cc(ccc2n1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-11-6-7-12-10-13(8-9-14(12)18-11)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
MYFCHWHWPZSMRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable