728640
11-Mercaptoundecylhydroquinone
95%
Synonyme(s) :
2-(11-Mercaptoundecyl)-1,4-benzenediol, MUH
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Pf
86-92 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c(CCCCCCCCCCCS)c1
InChI
1S/C17H28O2S/c18-16-11-12-17(19)15(14-16)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-20/h11-12,14,18-20H,1-10,13H2
Clé InChI
DYYJRXGKNZGOIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.