Principaux documents
728500
Sigma-Aldrich
1-(4-Aminobutyl)-4-(2-methoxyphenyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
4-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H25N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.38
Beilstein:
888383
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (HPLC)
97%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1N2CCN(CCCCN)CC2
InChI
1S/C15H25N3O/c1-19-15-7-3-2-6-14(15)18-12-10-17(11-13-18)9-5-4-8-16/h2-3,6-7H,4-5,8-13,16H2,1H3
Clé InChI
UFJPFLDFMPVGRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable