Key Documents
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamine
≥96.5% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′-Diaminobiphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro Beilstein :
1949579
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable