Documents
727598
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
≥97.0%
Synonyme(s) :
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro Beilstein :
115981
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (NT)
Pf
128-133 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Clé InChI
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable