Principaux documents
727059
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro Beilstein :
1718997
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Pureté
98%
Pureté optique
ee: ≥97.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup