726753
(S)-(−)-1-phényléthanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Synonyme(s) :
(−)-Methyl phenyl carbinol, Alcool (S)-(−)-α-méthylbenzylique, Alcool (S)-(−)-Sec-Phenylethylique
About This Item
Qualité
produced by BASF
Pureté
98%
Pureté optique
ee: ≥97.5%
Point d'ébullition
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3