725676
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 3,700, acrylamide, ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, average Mn 3,700, contains ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 3,700
Contient
≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Température de transition
Tm 50-54 °C
Extrémité Ω
acrylamide
Extrémité α
acrylamide
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.