725382
1,6-Hexanedithiol
99.5%
Synonyme(s) :
1,6-Dimercaptohexane, DMH, Hexamethylene dimercaptan
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
~1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−21 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.