Principaux documents
725080
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine borane complex
Synonyme(s) :
(5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane, 5-Ethyl-2-methylpyridine borane, PEMB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14BN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Densité
0.907 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
Clé InChI
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C