Documents
724572
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7BrN2
Poids moléculaire :
175.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Densité
1.487 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nn(C)cc1Br
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
UESOBPUTZLYSGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F
Point d'éclair (°C)
103 °C