Documents
721522
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)thiazole
97%
Synonyme(s) :
(2-Thiazolyl)methylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569
Densité
1.204 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
Clé InChI
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup