Documents
720577
Sigma-Aldrich
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Borono-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BFO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
112-116 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Clé InChI
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable