719684
Tris(triphenylsilyloxy)molybdenum nitride pyridine complex
≥95%, contains up to 10 wt. % toluene
Synonyme(s) :
Molybdenum nitride tris-triphenylsilyloxide pyridine complex
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: molybdenum
reagent type: catalyst
Pf
189-191 °C
Chaîne SMILES
c1ccncc1.N#[Mo](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(O[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)O[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15OSi.C5H5N.Mo.N/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-15H;1-5H;;/q3*-1;;+3;
Clé InChI
OCTCTAQZWWKMIW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable