Documents
718998
Sigma-Aldrich
(Pyrrolidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11BF3N
Poids moléculaire :
152.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
87-104 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCC1
InChI
1S/C5H10BF3N/c7-6(8,9)5-10-3-1-2-4-10/h1-5H2/q-1/p+1
Clé InChI
IYJIUAKWLMMDRX-UHFFFAOYSA-O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable