718424
Gold
powder, size 10-20 μm
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: gold
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Taille
10-20 μm
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable