Principaux documents
717452
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsiloxy)vanadium oxide
95%
Synonyme(s) :
NSC 349960, Oxotris(triphenylsilanolato) vanadium, Triphenylsilanol vanadate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H45O4Si3V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
893.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: vanadium
reagent type: catalyst
Pf
224-226 °C
Chaîne SMILES 
O=[V](O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O[Si](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15OSi.O.V/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;;/q3*-1;;+3
Clé InChI
WSQFWIWHGOUAEN-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Dual catalyst system for Meyer-Schuster rearrangement
  • Esterification
  • Addition of propargyl alcohols and imines or aldehydes
  • Photochemical polymerization of Me methacylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable