716707
Cadmium zinc telluride
99.9999% trace metals basis
Synonyme(s) :
CZT
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9999% trace metals basis
Forme
crystals
Pf
1100-1150 °C
Chaîne SMILES
[Zn]=[Te].[Cd]=[Te]
InChI
1S/Cd.2Te.Zn
Clé InChI
KHJSUZZLLOGDFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable