Principaux documents
716286
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-iodoacrolein
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-77 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
Clé InChI
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable