Principaux documents
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-4-(methylthio)butanoic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Synonyme(s) :
(S)-2-Azido-4-(methylmercapto)butyric acid cyclohexylammonium salt, L-Azidomethionin cyclohexylammonium salt, N3-Met-OH CHA salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9N3O2S · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (CE)
Forme
fibers
Activité optique
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
Composition
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
Clé InChI
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable