713848
N-Boc-2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid
≥97%
About This Item
Pureté
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
Forme
lumps
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-13(9-10(15)16)7-5-4-6-8-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
GDTCTMDFEONLJC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable