Principaux documents
713449
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-iodoethane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzyl 2-iodoethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11IO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.09
Beilstein:
1364731
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578
Chaîne SMILES 
ICCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11IO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clé InChI
NYACRWGQRUIHSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges