713171
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
99%
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bromide, [EMPyrr]Br
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% (T)
99%
Forme
powder
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES
[Br-].CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BrH/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable