Principaux documents
712868
Sigma-Aldrich
N-Benzylidene-P,P-diphenylphosphinic amide
≥97.0%
Synonyme(s) :
N-(Diphenylphosphinyl)benzaldimine, P,P-Diphenyl-N-(phenylmethylene)phosphinic amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H16NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.31
Beilstein:
4686814
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Chaîne SMILES 
O=P(\N=C\c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-22(18-12-6-2-7-13-18,19-14-8-3-9-15-19)20-16-17-10-4-1-5-11-17/h1-16H/b20-16+
Clé InChI
JLAOYBRAGQKVLX-CAPFRKAQSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable