Principaux documents
712337
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis(6-methyl-2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride
96%
Synonyme(s) :
(R,R)-6-Me2-BPBP tetrahydrochloride, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidine]-1,1′-diylbis(methylene)]bis[6-methylpyridine] tetrahydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30N4 · 4HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
Application
Ligand for iron complexes - for the asymmetric olefin cis-dihydroxylation with very high ee.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Iron-catalyzed asymmetric olefin cis-dihydroxylation with 97% enantiomeric excess.
Ken Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1887-1889 (2008-02-01)