Documents
710636
SAFC
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine borane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H20BP
Poids moléculaire :
326.18
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
Pf
201-205 °C
Chaîne SMILES 
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
Clé InChI
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable