Documents
710202
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetaldehyde dimethylacetal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.506
Densité
1.052 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(Cc1ccccc1OC)OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-12-10-7-5-4-6-9(10)8-11(13-2)14-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Clé InChI
IAUOVMNXNAEWSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup