Key Documents
709948
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
70-76 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nn(C)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-8-9(7-14(6)13-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7H,1-6H3
Clé InChI
FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable