709905
Fluorene-2-boronic acid
Synonyme(s) :
9H-Fluoren-2-yl-boronic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
125-129 °C
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H11BO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,15-16H,7H2
Clé InChI
OHGJAUSHXQCSQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Copper-catalyzed γ-arylation of carboxamides.
- Au(I)-catalyzed protodeboronation reactions.
- Pd-catalyzed C-H monofunctionalization of benzoquinone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable