709093
C60 Pyrrolidine tris-acid ethyl ester
97% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97% (HPLC)
Forme
powder
Pf
240-245 °C
Solubilité
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CN1C(C(=O)OCC)C23c4c5c6c7c8c9c(c%10c%11c2c%12c%13c4c%14c%15c5c%16c7c%17c8c%18c%19c9c%10c%20c%21c%11c%12c%22c%23c%13c%14c%24c%25c%15c%16c%26c%17c%27c%18c%28c%19c%20c%29c%21c%22c%30c%23c%24c%31c%25c%26c%27c%32c%28c%29c%30c%31%32)C36C1C(=O)OCC
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.