Documents
708453
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
97%
Synonyme(s) :
7-Bromo-1-tetralone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable