Documents
707953
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-azaindole
95%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
108-112 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable