Documents
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanediamine
97%
Synonyme(s) :
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[(3-trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18F6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
Pf
112-117 °C
Chaîne SMILES 
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable