Documents
706698
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Propen-13C3-1-ylamine-15N, 3-Amino-15N-1-propene-13C3
About This Item
Formule linéaire :
H213C=13CH13CH215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
53 °C
Densité
0.813 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup