Principaux documents
706167
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(morpholine-4-carbonyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12BF3KNO2
Poids moléculaire :
297.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
195-200 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H12BF3NO2.K/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)11(17)16-5-7-18-8-6-16;/h1-4H,5-8H2;/q-1;+1
Clé InChI
MRPGRGIUSTVBMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable