Principaux documents
705438
Sigma-Aldrich
Potassium 2-isocyanoacetate
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
Isocyanoacetic acid potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H2KNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
75-81 °C
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C3H3NO2.K/c1-4-2-3(5)6;/h2H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWTQNSMPJLXKLL-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagent for:
  • Carbene insertion reactions as a cleanup procedure to remove ruthenium carbene catalysts from metathesis reaction products
  • Preparation of carbonyl complexes of group IVB metals
  • Preparation of peptides via ammonium chloride-promoted Ugi reaction
Formule chimique
French, J., Diver, S.; Potassium 2-Isocyanoacetate e-EROS, 03-15-2012 Web Publication
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable